Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDGF-AB Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5201-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915659
Menge Preis
1 246.51 € / 10 Mikrogramm
6 231.72 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PDGF-AB Protein
10 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 20 ng/mL in the BALB/c 3T3 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5.0 x 10^4 units/mg.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
PDGFA/B
Recombinant Protein
E. coli
Alphachain :MSIEEAVPA VCKTRTVIYE IPRSQVDPTS ANFLIWPPCV EVKRCTGCCN TSSVKCQPSR VHHRSVKVAK VEYVRKKPKL KEVQVRLEEH LECACATTSL NPDYREEDTG RPRESGKKRK RKRLKPT Bet achain:MSL GSLTIAEPAM IAECKTRTEV FEISRRLIDR TNANFLVWPP CVEVQRCSGC CNNRNVQCRP TQVQLRPVQV RKIEIVRKKP IFKKATVTLE DHLACKCETV AAARPVT