Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDIA3 Protein
A cDNA sequence encoding the PDIA3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12995-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922189
  • 236.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
2923
25 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMSDV LELTDDNFES RISDTGSAGL MLVEFFAPWC GHCKRLAPEY EAAATRLKGI VPLAKVDCTA NTNTCNKYGV SGYPTLKIFR DGEEAGAYDG PRTADGIVSH LKKQAGPASV PLRTEEEFKK FISDKDASIV GFFDDSFSEA HSEFLKAASN LRDNYRFAHT NVESLVNEYD DNGEGIILFR PSHLTNKFED KTVAYTEQKM TSGKIKKFIQ ENIFGICPHM TEDNKDLIQG KDLLIAYYDV DYEKNAKGSN YWRNRVMMVA KKFLDAGHKL NFAVASRKTF SHELSDFGLE STAGEIPVVA IRTAKGEKFV MQEEFSRDGK ALERFLQDYF DGNLKRYLKS EPIPESNDGP VKVVVAENFD EIVNNENKDV LIEFYAPWCG HCKNLEPKYK ELGEKLSKDP NIVIAKMDAT ANDVPSPYEV RGFPTIYFSP ANKKLNPKKY EGGRELSDFI SYLQREATNP PVIQEEKPKK KKKAQEDL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
PDIA3 Protein
Research Use Only
PDIA3
Human
His
The PDIA3 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol.