Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDIA4 Protein
A cDNA sequence encoding the PDIA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1665.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 9601
Name PDIA4 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Gensymbol PDIA4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15935238
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10809-2UG
2 μg
137.00 €
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15925238
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10809-10UG
10 μg
212.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15915238
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10809-100UG
100 μg
1665.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
9601
Research Use Only
PDIA4
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVAGAEGPDE DSSNRENAIE DEEEEEEEDD DEEEDDLEVK EENGVLVLND ANFDNFVADK DTVLLEFYAP WCGHCKQFAP EYEKIANILK DKDPPIPVAK IDATSASVLA SRFDVSGYPT IKILKKGQAV DYEGSRTQEE IVAKVREVSQ PDWTPPPEVT LVLTKENFDE VVNDADIILV EFYAPWCGHC KKLAPEYEKA AKELSKRSPP IPLAKVDATA ETDLAKRFDV SGYPTLKIFR KGRPYDYNGP REKYGIVDYM IEQSGPPSKE ILTLKQVQEF LKDGDDVIII GVFKGESDPA YQQYQDAANN LREDYKFHHT FSTEIAKFLK VSQGQLVVMQ PEKFQSKYEP RSHMMDVQGS TQDSAIKDFV LKYALPLVGH RKVSNDAKRY TRRPLVVVYY SVDFSFDYRA ATQFWRSKVL EVAKDFPEYT FAIADEEDYA GEVKDLGLSE SGEDVNAAIL DESGKKFAME PEEFDSDTLR EFVTAFKKGK LKPVIKSQPV PKNNKGPVKV VVGKTFDSIV MDPKKDVLIE FYAPWCGHCK QLEPVYNSLA KKYKGQKGLV IAKMDATAND VPSDRYKVEG FPTIYFAPSG DKKNPVKFEG GDRDLEHLSK FIEEHATKLS RTKEEL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
PDIA4 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity > 10 A650/cm/min/mg. Enzymatic activity was confirmed by measuring the aggregation of insulin in the presence of DTT.
Human
His
The PDIA4 1 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol.