Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDZ and LIM domain protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDZ and LIM domain protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6480-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16043610
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_066272.1
PDZ and LIM domain protein 1
Research Use Only
PDLIM1
Recombinant Protein
E. coli
TTQQIDLQGP GPWGFRLVGG KDFEQPLAIS RVTPGSKAAL ANLCIGDVIT AIDGENTSNM THLEAQNRIK GCTDNLTLTV ARSEHKVWSP LVTEEGKRHP YKMNLASEPQ EVLHIGSAHN RSAMPFTASP ASSTTARVIT NQYNNPAGLY SSENISNFNN ALESKTAASG VEANSRPLDH AQPPSSLVID KESEVYKMLQ EKQELNEPPK QSTSFLVLQE ILESEEKGDP NKPSGFRSVK APVTKVAASI GNAQKLPMCD KCGTGIVGVF VKLRDRHRHP ECYVCTDCGT NLKQKGHFFV EDQIYCEKHA RERVTPPEGY EVVTVFPK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
9124
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol