missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Peptidyl-tRNA hydrolase ICT1, mitochondrial Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peptidyl-tRNA hydrolase ICT1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP7530-ec-1mg

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16079200

  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001290194.1
Peptidyl-tRNA hydrolase ICT1, mitochondrial Protein
Research Use Only
ICT1
Recombinant Protein
E. coli
LHKQKDGTEF KSIYSLDKLY PESQGSDTAW RVPNGAKQAD SDIPLDRLTI SYCRSSGPGG QNVNKVNSKA EVRFHLATAE WIAEPVRQKI AITHKNKINR LGELILTSES SRYQFRNLAD CLQKIRDMIT EASQTPKEPT KEDVKLHRIR IENMNRERLR QKRIHSAVKT SRRVDMD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3396
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote