Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PF4V1 Protein
A cDNA sequence encoding the PF4V1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13013-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922249
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
5197
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFARAEAE EDGDLQCLCV KTTSQVRPRH ITSLEVIKAG PHCPTAQLIA TLKNGRKICL DLQALLYKKI IKEHLES
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
PF4V1 Protein
Research Use Only
PF4V1
Human
His
PF4V1 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 1mM DTT.