Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PFDN4 Protein
A cDNA sequence encoding the PFDN4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13016-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922259
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PFDN4 Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PFDN4 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 50mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAATMKKAAA EDVNVTFEDQ QKINKFARNT SRITELKEEI EVKKKQLQNL EDACDDIMLA DDDCLMIPYQ IGDVFISHSQ EETQEMLEEA KKNLQEEIDA LESRVESIQR VLADLKVQLY AKFGSNINLE ADES