missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PFDN4 Protein
A cDNA sequence encoding the PFDN4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | PFDN4 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15922259
|
enQuireBio™
QP13016-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902259
|
enQuireBio™
QP13016-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15912259
|
enQuireBio™
QP13016-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
PFDN4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PFDN4 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 50mM NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAATMKKAAA EDVNVTFEDQ QKINKFARNT SRITELKEEI EVKKKQLQNL EDACDDIMLA DDDCLMIPYQ IGDVFISHSQ EETQEMLEEA KKNLQEEIDA LESRVESIQR VLADLKVQLY AKFGSNINLE ADES | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |