Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PFN4 Protein
A cDNA sequence encoding the PFN4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 3420.00 €
Spezifikation
Name | PFN4 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15902279
|
enQuireBio™
QP13022-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15992269
|
enQuireBio™
QP13022-25UG |
25 μg |
212.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15982269
|
enQuireBio™
QP13022-1MG |
1 mg |
3420.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
PFN4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PFN4 Human solution containing 20mM Trsi HCL pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSHLQSLLLD TLLGTKHVDS AALIKIQERS LCVASPGFNV TPSDVRTLVN GFAKNPLQAR REGLYFKGKD YRCVRADEYS LYAKNENTGV VVVKTHLYLL VATYTEGMYP SICVEATESL GDYLRKKGS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |