Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGAM1 Protein
A cDNA sequence encoding the PGAM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10812-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925248
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PGAM1 Protein
2 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAYKLVLIR HGESAWNLEN RFSGWYDADL SPAGHEEAKR GGQALRDAGY EFDICFTSVQ KRAIRTLWTV LDAIDQMWLP VVRTWRLNER HYGGLTGLNK AETAAKHGEA QVKIWRRSYD VPPPPMEPDH PFYSNISKDR RYADLTEDQL PSCESLKDTI ARALPFWNEE IVPQIKEGKR VLIAAHGNSL RGIVKHLEGL SEEAIMELNL PTGIPIVYEL DKNLKPIKPM QFLGDEETVR KAMEAVAAQG KAKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity is >300 units/mg, in which One unit will convert 1.0 umole of 3-phosphoglycerate to 2-phosphoglcerate per minute at pH 7.6 at 37C.
Human
His
The PGAM1 1 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, and 10% glycerol.