Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human pGH 22kDa Protein
A cDNA sequence encoding the pGH 22kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13030-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902299
  • 3180.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
pGH 22kDa Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MAAGSRTSLL LAFGLLCLSW LQEGSAFPTI PLSRLFDNAM LRARRLYQLA YDTYQEFEEA YILKEQKYSF LQNPQTSLCF SESIPTPSNR VKTQQKSNLE LLRISLLLIQ SWLEPVQLLR SVFANSLVYG ASDSNVYRHL KDLEEGIQTL MWRLEDGSPR TGQIFNQSYS KFDTKSHNDD ALLKNYGLLY CFRKDMDKVE TFLRIVQCRS VEGSCGF
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3 previously adjusted pH 8-9.