Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human pGH 22kDa Protein
A cDNA sequence encoding the pGH 22kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 3180.00 €
Spezifikation
Name | pGH 22kDa Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15992289
|
enQuireBio™
QP13030-10UG |
10 μg |
137.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15912299
|
enQuireBio™
QP13030-50UG |
50 μg |
212.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902299
|
enQuireBio™
QP13030-1MG |
1 mg |
3180.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
pGH 22kDa Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3 previously adjusted pH 8-9. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAGSRTSLL LAFGLLCLSW LQEGSAFPTI PLSRLFDNAM LRARRLYQLA YDTYQEFEEA YILKEQKYSF LQNPQTSLCF SESIPTPSNR VKTQQKSNLE LLRISLLLIQ SWLEPVQLLR SVFANSLVYG ASDSNVYRHL KDLEEGIQTL MWRLEDGSPR TGQIFNQSYS KFDTKSHNDD ALLKNYGLLY CFRKDMDKVE TFLRIVQCRS VEGSCGF | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |