Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGLYRP1 Protein
A cDNA sequence encoding the PGLYRP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | PGLYRP1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15902309
|
enQuireBio™
QP13033-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15982299
|
enQuireBio™
QP13033-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15992299
|
enQuireBio™
QP13033-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
PGLYRP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PGLYRP1 filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4.0. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASQETEDPACCS PIVPRNEWKA LASECAQHLS LPLRYVVVSH TAGSSCNTPA SCQQQARNVQ HYHMKTLGWC DVGYNFLIGE DGLVYEGRGW NFTGAHSGHL WNPMSIGISF MGNYMDRVPT PQAIRAAQGL LACGVAQGAL RSNYVLKGHR DVQRTLSPGN QLYHLIQNWP HYRSP | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |