Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGLYRP1 Protein
A cDNA sequence encoding the PGLYRP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13033-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902309
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PGLYRP1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASQETEDPACCS PIVPRNEWKA LASECAQHLS LPLRYVVVSH TAGSSCNTPA SCQQQARNVQ HYHMKTLGWC DVGYNFLIGE DGLVYEGRGW NFTGAHSGHL WNPMSIGISF MGNYMDRVPT PQAIRAAQGL LACGVAQGAL RSNYVLKGHR DVQRTLSPGN QLYHLIQNWP HYRSP
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PGLYRP1 filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4.0.