Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGP Protein
A cDNA sequence encoding the PGP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10816-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925258
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PGP Protein
Research Use Only
Specific activity is > 3,000 units/mg, and is defined as the amount of enzyme that hydrolyze 1.0 nmole of p-nitrophenyl phosphate (pNPP) per minute at pH 7.5 at 37C.
Human
His
PGP protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. .
10 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAAAEA GGDDARCVRL SAERAQALLA DVDTLLFDCD GVLWRGETAV PGAPEALRAL RARGKRLGFI TNNSSKTRAA YAEKLRRLGF GGPAGPGASL EVFGTAYCTA LYLRQRLAGA PAPKAYVLGS PALAAELEAV GVASVGVGPE PLQGEGPGDW LHAPLEPDVR AVVVGFDPHF SYMKLTKALR YLQQPGCLLV GTNMDNRLPL ENGRFIAGTG CLVRAVEMAA QRQADIIGKP SRFIFDCVSQ EYGINPERTV MVGDRLDTDI LLGATCGLKT ILTLTGVSTL GDVKNNQESD CVSKKKMVPD FYVDSIADLL PALQG
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.