Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PHF13 Protein
A cDNA sequence encoding the PHF13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13038-1ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922319
  • 137.00 € / 1 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PHF13 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDSDSCA AAFHPEEYSP SCKRRRTVED FNKFCTFVLA YAGYIPYPKE ELPLRSSPSP ANSTAGTIDS DGWDAGFSDI ASSVPLPVSD RCFSHLQPTL LQRAKPSNFL LDRKKTDKLK KKKKRKRRDS DAPGKEGYRG GLLKLEAADP YVETPTSPTL QDIPQAPSDP CSGWDSDTPS SGSCATVSPD QVKEIKTEGK RTIVRQGKQV VFRDEDSTGN DEDIMVDSDD DSWDLVTCFC MKPFAGRPMI ECNECHTWIH LSCAKIRKSN VPEVFVCQKC RDSKFDIRRS NRSRTGSRKL FLD
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
1 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PHF13 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT, 1mM EDTA and 250mM Imidazole.