Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PHOSPHO2 Protein
A cDNA sequence encoding the PHOSPHO2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13044-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902339
  • 181.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PHOSPHO2 Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PHOSPHO2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl.
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMKILLV FDFDNTIIDD NSDTWIVQCA PNKKLPIELR DSYRKGFWTE FMGRVFKYLG DKGVREHEMK RAVTSLPFTP GMVELFNFIR KNKDKFDCII ISDSNSVFID WVLEAASFHD IFDKVFTNPA AFNSNGHLTV ENYHTHSCNR CPKNLCKKVV LIEFVDKQLQ QGVNYTQIVY IGDGGNDVCP VTFLKNDDVA MPRKGYTLQK TLSRMSQNLE PMEYSVVVWS SGVDIISHLQ FLIKD