Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PI16 Protein
A cDNA sequence encoding the PI16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name PI16 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15942349
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13048-2UG
2 μg
137.00 €
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15922349
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13048-10UG
10 μg
212.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15932349
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13048-1MG
1 mg
7875.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PI16 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Flag Tag
PI16 was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris and 50mM NaCl, pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human (HEK293)
LTDEEKRLMV ELHNLYRAQV SPPASDMLHM RWDEELAAFA KAYARQCVWG HNKERGRRGE NLFAITDEGM DVPLAMEEWH HEREHYNLSA ATCSPGQMCG HYTQVVWAKT ERIGCGSHFC EKLQGVEETN IELLVCNYEP PGNVKGKRPY QEGTPCSQCP SGYHCKNSLC EPIGSPEDAQ DLPYLVTEAP SFRATEASDS RKMGTPSSLA TGIPAFLVTE VSGSLATKAL PAVETQAPTS LATKDPPSMA TEAPPCVTTE VPSILAAHSL PSLDEEPVTF PKSTHVPIPK SADKVTDKTK VPSRSPENSL DPKMSLTGAR ELLPHAQEEA EAEAELPPSS EVLASVFPAQ DKPGELQATL DHTGHTSSKS LPNFPNTSAT ANATGGRALA LQSSLPGAEG PDKPSVVSGL NSGPGAAADY KDDDDK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.