Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIP4K2B Protein
A cDNA sequence encoding the PIP4K2B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13058-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922379
  • 194.62 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PIP4K2B Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PIP4K2B protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSNCTS TTAVAVAPLS ASKTKTKKKH FVCQKVKLFR ASEPILSVLM WGVNHTINEL SNVPVPVMLM PDDFKAYSKI KVDNHLFNKE NLPSRFKFKE YCPMVFRNLR ERFGIDDQDY QNSVTRSAPI NSDSQGRCGT RFLTTYDRRF VIKTVSSEDV AEMHNILKKY HQFIVECHGN TLLPQFLGMY RLTVDGVETY MVVTRNVFSH RLTVHRKYDL KGSTVAREAS DKEKAKDLPT FKDNDFLNEG QKLHVGEESK KNFLEKLKRD VEFLAQLKIM DYSLLVGIHD VDRAEQEEME VEERAEDEEC ENDGVGGNLL CSYGTPPDSP GNLLSFPRFF GPGEFDPSVD VYAMKSHESS PKKEVYFMAI IDILTPYDTK KKAAHAAKTV KHGAGAEIST VNPEQYSKRF NEFMSNILT