Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PMF1-BGLAP Protein
A cDNA sequence encoding the PMF1-BGLAP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13079-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902449
  • 120.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PMF1-BGLAP Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PMF1-BGLAP protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAEASSA NLGSGCEEKR HEGSSSESVP PGTTISRVKL LDTMVDTFLQ KLVAAGSYQR FTDCYKCFYQ LQPAMTQQIY DKFIAQLQTS IREEISDIKE EGNLEAVLNA LDKIVEEGKV RKEPAWRPSG IPEKDLHSVM APYFLQQRDT LRRHVQKQEA ENQQLADAVL AGRRQVEELQ LQVQAQQQAW QVRSPAVQSP AKVQPLCPSR RAAR