Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PMM1 Protein
A cDNA sequence encoding the PMM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13080-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922449
  • 7438.66 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PMM1 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PMM1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT, 100mM NaCl and 0.1mM PMSF.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAVTAQAARR KERVLCLFDV DGTLTPARQK IDPEVAAFLQ KLRSRVQIGV VGGSDYCKIA EQLGDGDEVI EKFDYVFAEN GTVQYKHGRL LSKQTIQNHL GEELLQDLIN FCLSYMALLR LPKKRGTFIE FRNGMLNISP IGRSCTLEER IEFSELDKKE KIREKFVEAL KTEFAGKGLR FSRGGMISFD VFPEGWDKRY CLDSLDQDSF DTIHFFGNET SPGGNDFEIF ADPRTVGHSV VSPQDTVQRC REIFFPETAH EA