Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PNMT Protein
A cDNA sequence encoding the PNMT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13083-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922459
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PNMT Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSGADRSPNA GAAPDSAPGQ AAVASAYQRF EPRAYLRNNY APPRGDLCNP NGVGPWKLRC LAQTFATGEV SGRTLIDIGS GPTVYQLLSA CSHFEDITMT DFLEVNRQEL GRWLQEEPGA FNWSMYSQHA CLIEGKGECW QDKERQLRAR VKRVLPIDVH QPQPLGAGSP APLPADALVS AFCLEAVSPD LASFQRALDH ITTLLRPGGH LLLIGALEES WYLAGEARLT VVPVSEEEVR EALVRSGYKV RDLRTYIMPA HLQTGVDDVK GVFFAWAQKV GL
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The PNMT protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8 and 10% Glycerol.