missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POFUT1 Protein
A cDNA sequence encoding the POFUT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | POFUT1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15902479
|
enQuireBio™
QP13089-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15992469
|
enQuireBio™
QP13089-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15982469
|
enQuireBio™
QP13089-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
POFUT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The POFUT1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGSWDPAG YLLYCPCMGR FGNQADHFLG SLAFAKLLNR TLAVPPWIEY QHHKPPFTNL HVSYQKYFKL EPLQAYHRVI SLEDFMEKLA PTHWPPEKRV AYCFEVAAQR SPDKKTCPMK EGNPFGPFWD QFHVSFNKSE LFTGISFSAS YREQWSQRFS PKEHPVLALP GAPAQFPVLE EHRPLQKYMV WSDEMVKTGE AQIHAHLVRP YVGIHLRIGS DWKNACAMLK DGTAGSHFMA SPQCVGYSRS TAAPLTMTMC LPDLKEIQRA VKLWVRSLDA QSVYVATDSE SYVPELQQLF KGKVKVVSLK PEVAQVDLYI LGQADHFIGN CVSSFTAFVK RERDLQGRPS SFFGMDRPPK LRDEF | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |