Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POGLUT1 Protein
A cDNA sequence encoding the POGLUT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13090-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922479
Menge Preis
1 1719.11 € / 50 Mikrogramm
3 1617.00 € / 50 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
POGLUT1 Protein
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The POGLUT1 solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Insect
RQKESGSKWK VFIDQINRSL ENYEPCSSQN CSCYHGVIEE DLTPFRGGIS RKMMAEVVRR KLGTHYQITK NRLYRENDCM FPSRCSGVEH FILEVIGRLP DMEMVINVRD YPQVPKWMEP AIPVFSFSKT SEYHDIMYPA WTFWEGGPAV WPIYPTGLGR WDLFREDLVR SAAQWPWKKK NSTAYFRGSR TSPERDPLIL LSRKNPKLVD AEYTKNQAWK SMKDTLGKPA AKDVHLVDHC KYKYLFNFRG VAASFRFKHL FLCGSLVFHV GDEWLEFFYP QLKPWVHYIP VKTDLSNVQE LLQFVKANDD VAQEIAERGS QFIRNHLQMD DITCYWENLL SEYSKFLSYN VTRRKGYDQI IPKMLKTELL EHHHHHH