Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLE3 Protein
A cDNA sequence encoding the POLE3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name POLE3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15922489
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13093-5UG
5 μg
137.00 €
5 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15912489
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13093-20UG
20 μg
212.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15902489
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13093-1MG
1 mg
4090.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
POLE3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The POLE3 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAERPED LNLPNAVITR IIKEALPDGV NISKEARSAI SRAASVFVLY ATSCANNFAM KGKRKTLNAS DVLSAMEEME FQRFVTPLKE ALEAYRREQK GKKEASEQKK KDKDKKTDSE EQDKSRDEDN DEDEERLEEE EQNEEEEVDN
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.