Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLR2D Protein
A cDNA sequence encoding the POLR2D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13097-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922499
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
POLR2D Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAGGSD PRAGDVEEDA SQLIFPKEFE TAETLLNSEV HMLLEHRKQQ NESAEDEQEL SEVFMKTLNY TARFSRFKNR ETIASVRSLL LQKKLHKFEL ACLANLCPET AEESKALIPS LEGRFEDEEL QQILDDIQTK RSFQY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The POLR2D solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.