Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLR2H Protein
A cDNA sequence encoding the POLR2H was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13100-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912509
  • 3865.29 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
POLR2H Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
POLR2H protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGILFE DIFDVKDIDP EGKKFDRVSR LHCESESFKM DLILDVNIQI YPVDLGDKFR LVIASTLYED GTLDDGEYNP TDDRPSRADQ FEYVMYGKVY RIEGDETSTE AATRLSAYVS YGGLLMRLQG DANNLHGFEV DSRVYLLMKK LAF