Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POLR2H Protein
A cDNA sequence encoding the POLR2H was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13100-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922509
Menge Preis
1 194.62 € / 20 Mikrogramm
10 182.86 € / 20 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
POLR2H Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
POLR2H protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGILFE DIFDVKDIDP EGKKFDRVSR LHCESESFKM DLILDVNIQI YPVDLGDKFR LVIASTLYED GTLDDGEYNP TDDRPSRADQ FEYVMYGKVY RIEGDETSTE AATRLSAYVS YGGLLMRLQG DANNLHGFEV DSRVYLLMKK LAF