missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human PP2C alpha/PPM1A Protein

Artikelnummer. 18137070
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18137070 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18137070 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 4150PP050

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Enzyme Activity

Measured by its ability to dephosphorylate the peptide substrate, DLDVPIPGRFDRRVS(PO3)VAAE(Catalog # ES012 ). The specific activity is >400 nmol/min/mg, as measured under the described conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_808820
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme Activity
Zusammensetzung Supplied as a 0.2 μm filtered solution in HEPES, DTT, NaCl and MnCl2.
Gen-ID (Entrez) 5494
Molekulargewicht M.W. (Observed): 41 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 37 kDa
Name PP2C alpha/PPM1A
Menge 50 μg
Quelle E. coli-derived human PP2C alpha/PPM1A protein Gly2-Lys324, with a C-terminal 6-His tag
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -70°C as supplied. 3 months, -70°C under sterile conditions after opening.
Gensymbol PPM1A
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Protein PP2C alpha/PPM1A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.