Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPA1 Protein
A cDNA sequence encoding the PPA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13113-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922549
Menge Preis
1 129.74 € / 5 Mikrogramm
10 121.33 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PPA1 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PPA1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 20% glycerol.
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSGFST EERAAPFSLE YRVFLKNEKG QYISPFHDIP IYADKDVFHM VVEVPRWSNA KMEIATKDPL NPIKQDVKKG KLRYVANLFP YKGYIWNYGA IPQTWEDPGH NDKHTGCCGD NDPIDVCEIG SKVCARGEII GVKVLGILAM IDEGETDWKV IAINVDDPDA ANYNDINDVK RLKPGYLEAT VDWFRRYKVP DGKPENEFAF NAEFKDKDFA IDIIKSTHDH WKALVTKKTN GKGISCMNTT LSESPFKCDP DAARAIVDAL PPPCESACTV PTDVDKWFHH QKN