Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPIH Protein
A cDNA sequence encoding the PPIH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13117-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922559
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
10465
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASAVANSSPVNP VVFFDVSIGG QEVGRMKIEL FADVVPKTAE NFRQFCTGEF RKDGVPIGYK GSTFHRVIKD FMIQGGDFVN GDGTGVASIY RGPFADENFK LRHSAPGLLS MANSGPSTNG CQFFITCSKC DWLDGKHVVF GKIIDGLLVM RKIENVPTGP NNKPKLPVVI SQCGEM
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
PPIH Protein
Research Use Only
PPIH
Human
His
Filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in phosphate buffered saline pH 7.4.