Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPIH Protein
A cDNA sequence encoding the PPIH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 10465 |
---|---|
Name | PPIH Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | PPIH |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15942559
|
enQuireBio™
QP13117-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15922559
|
enQuireBio™
QP13117-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15932559
|
enQuireBio™
QP13117-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
10465 | |
Research Use Only | |
PPIH | |
Human | |
His | |
Filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in phosphate buffered saline pH 7.4. |
PPIH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASAVANSSPVNP VVFFDVSIGG QEVGRMKIEL FADVVPKTAE NFRQFCTGEF RKDGVPIGYK GSTFHRVIKD FMIQGGDFVN GDGTGVASIY RGPFADENFK LRHSAPGLLS MANSGPSTNG CQFFITCSKC DWLDGKHVVF GKIIDGLLVM RKIENVPTGP NNKPKLPVVI SQCGEM | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |