missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPP3CC Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PPP3CC, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001230903.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 5533 |
Name | PPP3CC Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16023900
|
enQuireBio™
QP6523-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16043900
|
enQuireBio™
QP6523-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16033900
|
enQuireBio™
QP6523-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16053900
|
enQuireBio™
QP6523-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16063900
|
enQuireBio™
QP6523-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16073900
|
enQuireBio™
QP6523-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001230903.1 | |
PPP3CC Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5533 | |
Research Use Only | |
PPP3CC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SGRRFHLSTT DRVIKAVPFP PTQRLTFKEV FENGKPKVDV LKNHLVKEGR LEEEVALKII NDGAAILRQE KTMIEVDAPI TVCGDIHGQF FDLMKLFEVG GSPSNTRYLF LGDYVDRGYF SIECVLYLWS LKINHPKTLF LLRGNHECRH LTDYFTFKQE CRIKYSEQVY DACMETFDCL PLAALLNQQF LCVHGGMSPE ITSLDDIRKL DRFTEPPAFG PVCDLLWSDP SEDYGNEKTL EHYTHNTVRG CSYFYSYPAV CEFLQNNNLL SIIRAHEAQD AGYRMYRKSQ ATGFPSLITI FSAPNYLDVY NNKAAVLKYE NNVMNIRQFN CSPHPYWLPN FMDVFTWSLP FVGEKVTEML VNVLNICSDD ELISDDEAEG STTVRKEIIR NKIRAIGKMA RVFSILRQES ESVLTLKGLT PTGTLPLGVL SGGKQTIETA TVEAVEAREA IRGFSLQHKI RSFEEARGLD RINERMPPRK DSIHAGGPMK SVTSAHSHAA HRSDQGKKAH S | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |