Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PPP3CC Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PPP3CC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6523-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16043900
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001230903.1
PPP3CC Protein
Research Use Only
PPP3CC
Recombinant Protein
E. coli
SGRRFHLSTT DRVIKAVPFP PTQRLTFKEV FENGKPKVDV LKNHLVKEGR LEEEVALKII NDGAAILRQE KTMIEVDAPI TVCGDIHGQF FDLMKLFEVG GSPSNTRYLF LGDYVDRGYF SIECVLYLWS LKINHPKTLF LLRGNHECRH LTDYFTFKQE CRIKYSEQVY DACMETFDCL PLAALLNQQF LCVHGGMSPE ITSLDDIRKL DRFTEPPAFG PVCDLLWSDP SEDYGNEKTL EHYTHNTVRG CSYFYSYPAV CEFLQNNNLL SIIRAHEAQD AGYRMYRKSQ ATGFPSLITI FSAPNYLDVY NNKAAVLKYE NNVMNIRQFN CSPHPYWLPN FMDVFTWSLP FVGEKVTEML VNVLNICSDD ELISDDEAEG STTVRKEIIR NKIRAIGKMA RVFSILRQES ESVLTLKGLT PTGTLPLGVL SGGKQTIETA TVEAVEAREA IRGFSLQHKI RSFEEARGLD RINERMPPRK DSIHAGGPMK SVTSAHSHAA HRSDQGKKAH S
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5533
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol