Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKRA Protein
A cDNA sequence encoding the PRKRA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13146-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912649
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PRKRA Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSQSRHR AEAPPLERED SGTFSLGKMI TAKPGKTPIQ VLHEYGMKTK NIPVYECERS DVQIHVPTFT FRVTVGDITC TGEGTSKKLA KHRAAEAAIN ILKANASICF AVPDPLMPDP SKQPKNQLNP IGSLQELAIH HGWRLPEYTL SQEGGPAHKR EYTTICRLES FMETGKGASK KQAKRNAAEK FLAKFSNISP ENHISLTNVV GHSLGCTWHS LRNSPGEKIN LLKRSLLSIP NTDYIQLLSE IAKEQGFNIT YLDIDELSAN GQYQCLAELS TSPITVCHGS GISCGNAQSD AAHNALQYLK IIAERK
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PRKRA solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT and 1mM EDTA.