Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Prolactin-inducible Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Prolactin-inducible protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6495-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16043720
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_002643.1
Prolactin-inducible Protein
Research Use Only
Pip
Recombinant Protein
E. coli
QDNTRKIIIK NFDIPKSVRP NDEVTAVLAV QTELKECMVV KTYLISSIPL QGAFNYKYTA CLCDDNPKTF YWDFYTNRTV QIAAVVDVIR ELGICPDDAA VIPIKNNRFY TIEILKVE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5304
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol