Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Proteasome subunit beta type-4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Proteasome subunit beta type-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8363-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16074231
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_002787.2
Proteasome subunit beta type-4 Protein
Research Use Only
PSMB4
Recombinant Protein
E. coli
TQNPMVTGTS VLGVKFEGGV VIAADMLGSY GSLARFRNIS RIMRVNNSTM LGASGDYADF QYLKQVLGQM VIDEELLGDG HSYSPRAIHS WLTRAMYSRR SKMNPLWNTM VIGGYADGES FLGYVDMLGV AYEAPSLATG YGAYLAQPLL REVLEKQPVL SQTEARDLVE RCMRVLYYRD ARSYNRFQIA TVTEKGVEIE GPLSTETNWD IAHMISGFE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5692
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol