Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein AATF Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein AATF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8502-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16044981
Menge Preis
1 1979.08 € / 1 Milligramm
3 1861.92 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab
11-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_036270.1
Protein AATF Protein
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
26574
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
AATF
Recombinant Protein
E. coli
PLALQLEQLL NPRPSEADPE ADPEEATAAR VIDRFDEGED GEGDFLVVGS IRKLASASLL DTDKRYCGKT TSRKAWNEDH WEQTLPGSSD EEISDEEGSG DEDSEGLGLE EYDEDDLGAA EEQECGDHRE SKKSRSHSAK TPGFSVQSIS DFEKFTKGMD DLGSSEEEED EESGMEEGDD AEDSQGESEE DRAGDRNSED DGVVMTFSSV KVSEEVEKGR AVKNQIALWD QLLEGRIKLQ KALLTTNQLP QPDVFPLFKD KGGPEFSSAL KNSHKALKAL LRSLVGLQE