Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein-arginine deiminase type-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein-arginine deiminase type-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8239-ye-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16083481
  • 645.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_037490.2
Protein-arginine deiminase type-1 Protein
Research Use Only
PADI1
Recombinant Protein
Yeast
MAPKRVVQLS LKMPTHAVCV VGVEAHVDIH SDVPKGANSF RVSGSSGVEV FMVYNRTRVK EPIGKARWPL DTDADMVVSV GTASKELKDF KVRVSYFGEQ EDQALGRSVL YLTGVDISLE VDTGRTGKVK RSQGDKKTWR WGPEGYGAIL LVNCDRDNHR SAEPDLTHSW LMSLADLQDM SPMLLSCNGP DKLFDSHKLV LNVPFSDSKR VRVFCARGGN SLSDYKQVLG PQCLSYEVER QPGEQEIKFY VEGLTFPDAD FLGLVSLSVS LVDPGTLPEV TLFTDTVGFR MAPWIMTPNT QPPEELYVCR VMDTHGSNEK FLEDMSYLTL KANCKLTICP QVENRNDRWI QDEMEFGYIE APHKSFPVVF DSPRNRGLKD FPYKRILGPD FGYVTREIPL PGPSSLDSFG NLDVSPPVTV GGTEYPLGRI LIGSSFPKSG GRQMARAVRN FLKAQQVQAP VELYSDWLSV GHVDEFLTFV PTSDQKGFRL LLASPSACLK LFQEKKEEGY GEAAQFDGLK HQAKRSINEM LADRHLQRDN LHAQKCIDWN RNVLKRELGL AESDIVDIPQ LFFLKNFYAE AFFPDMVNMV VLGKYLGIPK PYGPIINGRC CLEEKVQSLL EPLGLHCIFI DDYLSYHELQ GEIHCGTNVR RKPFPFKWWN MVP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29943
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol