Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein-arginine deiminase type-2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein-arginine deiminase type-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8266-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16073641
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_031391.2
Protein-arginine deiminase type-2 Protein
Research Use Only
PADI2
Recombinant Protein
E. coli
MLRERTVRLQ YGSRVEAVYV LGTYLWTDVY SAAPAGAQTF SLKHSEHVWV EVVRDGEAEE VATNGKQRWL LSPSTTLRVT MSQASTEASS DKVTVNYYDE EGSIPIDQAG LFLTAIEISL DVDADRDGVV EKNNPKKASW TWGPEGQGAI LLVNCDRETP WLPKEDCRDE KVYSKEDLKD MSQMILRTKG PDRLPAGYEI VLYISMSDSD KVGVFYVENP FFGQRYIHIL GRRKLYHVVK YTGGSAELLF FVEGLCFPDE GFSGLVSIHV SLLEYMAQDI PLTPIFTDTV IFRIAPWIMT PNILPPVSVF VCCMKDNYLF LKEVKNLVEK TNCELKVCFQ YLNRGDRWIQ DEIEFGYIEA PHKGFPVVLD SPRDGNLKDF PVKELLGPDF GYVTREPLFE SVTSLDSFGN LEVSPPVTVN GKTYPLGRIL IGSSFPLSGG RRMTKVVRDF LKAQQVQAPV ELYSDWLTVG HVDEFMSFVP IPGTKKFLLL MASTSACYKL FREKQKDGHG EAIMFKGLGG MSSKRITINK ILSNESLVQE NLYFQRCLDW NRDILKKELG LTEQDIIDLP ALFKMDEDHR ARAFFPNMVN MIVLDKDLGI PKPFGPQVEE ECCLEMHVRG LLEPLGLECT FIDDISAYHK FLGEVHCGTN VRRKPFTFKW WHMVP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11240
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol