Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein DGCR6L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein DGCR6L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8165-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16073001
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 02-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_150282.2
Protein DGCR6L Protein
Research Use Only
DGCR6L
Recombinant Protein
E. coli
MERYAAALEE VADGARQQER HYQLLSALQS LVKELPSSFQ QRLSYTTLSD LALALLDGTV FEIVQGLLEI QHLTEKSLYN QRLRLQNEHR VLRQALRQKH QEAQQACRPH NLPVVQAAQQ RELEAVEHRI REEQRAMDQK IILELDRKVA DQQSTLEKAG VAGFYVTTNP QELMLQMNLL ELIRKLQQRG CRAGNAALGL GGPWQSPAAQ CDQKGSPVPP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
85359
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol