missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMA5 Protein
A cDNA sequence encoding the PSMA5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1665.00 €
Spezifikation
Name | PSMA5 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15902769
|
enQuireBio™
QP13184-1UG |
1 μg |
137.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15922769
|
enQuireBio™
QP13184-5UG |
5 μg |
212.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15912769
|
enQuireBio™
QP13184-50UG |
50 μg |
1665.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
PSMA5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PSMA5 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMFLT RSEYDRGVNT FSPEGRLFQV EYAIEAIKLG STAIGIQTSE GVCLAVEKRI TSPLMEPSSI EKIVEIDAHI GCAMSGLIAD AKTLIDKARV ETQNHWFTYN ETMTVESVTQ AVSNLALQFG EEDADPGAMS RPFGVALLFG GVDEKGPQLF HMDPSGTFVQ CDARAIGSAS EGAQSSLQEV YHKSMTLKEA IKSSLIILKQ VMEEKLNATN IELATVQPGQ NFHMFTKEEL EEVIKDI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |