Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMB5 Protein
A cDNA sequence encoding the PSMB5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13187-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902779
  • 6925.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 27-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PSMB5 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PSMB5 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 5mM DTT and 0.2M NaCl.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMTTT LAFKFRHGVI VAADSRATAG AYIASQTVKK VIEINPYLLG TMAGGAADCS FWERLLARQC RIYELRNKER ISVAAASKLL ANMVYQYKGM GLSMGTMICG WDKRGPGLYY VDSEGNRISG ATFSVGSGSV YAYGVMDRGY SYDLEVEQAY DLARRAIYQA TYRDAYSGGA VNLYHVREDG WIRVSSDNVA DLHEKYSGST P