Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMB6 Protein
A cDNA sequence encoding the PSMB6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13188-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922779
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PSMB6 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTTIMAVQFD GGVVLGADSR TTTGSYIANR VTDKLTPIHD RIFCCRSGSA ADTQAVADAV TYQLGFHSIE LNEPPLVHTA ASLFKEMCYR YREDLMAGII IAGWDPQEGG QVYSVPMGGM MVRQSFAIGG SGSSYIYGYV DATYREGMTK EECLQFTANA LALAMERDGS SGGVIRLAAI AESGVERQVL LGDQIPKFAV ATLPPA
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PSMB6 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.15M NaCl.