Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSTPIP1 Protein
A cDNA sequence encoding the PSTPIP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13198-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922809
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PSTPIP1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMMPQLQF KDAFWCRDFT AHTGYEVLLQ RLLDGRKMCK DMEELLRQRA QAEERYGKEL VQIARKAGGQ TEINSLRASF DSLKQQMENV GSSHIQLALT LREELRSLEE FRERQKEQRK KYEAVMDRVQ KSKLSLYKKA MESKKTYEQK CRDADDAEQA FERISANGHQ KQVEKSQNKA RQCKDSATEA ERVYRQSIAQ LEKVRAEWEQ EHRTTCEAFQ LQEFDRLTIL RNALWVHSNQ LSMQCVKDDE LYEEVRLTLE GCSIDADIDS FIQAKSTGTE PPAPVPYQNY YDREVTPLTS SPGIQPSCGM IKRFSGLLHG SPKTTSLAAS AASTETLTPT PERNEGVYTA IAVQEIQGNP ASPAQEYRAL YDYTAQNPDE LDLSAGDILE VILEGEDGWW TVERNGQRGF VPGSYLEKL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PSTPIP1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.