Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTGR2 Protein
A cDNA sequence encoding the PTGR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13203-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912829
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PTGR2 Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PTGR2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, pH 8.0, 10% glycerol, 1mM DTT and 50mM NaCl.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMIVQRV VLNSRPGKNG NPVAENFRME EVYLPDNINE GQVQVRTLYL SVDPYMRCRM NEDTGTDYIT PWQLSQVVDG GGIGIIEESK HTNLTKGDFV TSFYWPWQTK VILDGNSLEK VDPQLVDGHL SYFLGAIGMP GLTSLIGIQE KGHITAGSNK TMVVSGAAGA CGSVAGQIGH FLGCSRVVGI CGTHEKCILL TSELGFDAAI NYKKDNVAEQ LRESCPAGVD VYFDNVGGNI SDTVISQMNE NSHIILCGQI SQYNKDVPYP PPLSPAIEAI QKERNITRER FLVLNYKDKF EPGILQLSQW FKEGKLKIKE TVINGLENMG AAFQSMMTGG NIGKQIVCIS EEISL