Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTHrP Protein
A cDNA sequence encoding the PTHrP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13204-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922829
Menge Preis
1 129.74 € / 10 Mikrogramm
10 121.33 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PTHrP Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
PthRp protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4.
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
AVSEHQLLHD KGKSIQDLRR RFFLHHLIAE IHTAEIRATS EVSPNSKPSP NTKNHPVRFG SDDEGRYLTQ ETNKVETYKE QPLKTP