missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPN7 Protein
A cDNA sequence encoding the PTPN7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1665.00 €
Spezifikation
Name | PTPN7 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15922859
|
enQuireBio™
QP13212-1UG |
1 μg |
137.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15942859
|
enQuireBio™
QP13212-5UG |
5 μg |
212.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15932859
|
enQuireBio™
QP13212-50UG |
50 μg |
1665.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
PTPN7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PTPN7 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMVQAHG GRSRAQPLTL SLGAAMTQPP PEKTPAKKHV RLQERRGSNV ALMLDVRSLG AVEPICSVNT PREVTLHFLR TAGHPLTRWA LQRQPPSPKQ LEEEFLKIPS NFVSPEDLDI PGHASKDRYK TILPNPQSRV CLGRAQSQED GDYINANYIR GYDGKEKVYI ATQGPMPNTV SDFWEMVWQE EVSLIVMLTQ LREGKEKCVH YWPTEEETYG PFQIRIQDMK ECPEYTVRQL TIQYQEERRS VKHILFSAWP DHQTPESAGP LLRLVAEVEE SPETAAHPGP IVVHCSAGIG RTGCFIATRI GCQQLKARGE VDILGIVCQL RLDRGGMIQT AEQYQFLHHT LALYAGQLPE EPSP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |