Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPN7 Protein
A cDNA sequence encoding the PTPN7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13212-1ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922859
Menge Preis
1 129.74 € / 1 Mikrogramm
10 121.33 € / 1 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PTPN7 Protein
1 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PTPN7 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMVQAHG GRSRAQPLTL SLGAAMTQPP PEKTPAKKHV RLQERRGSNV ALMLDVRSLG AVEPICSVNT PREVTLHFLR TAGHPLTRWA LQRQPPSPKQ LEEEFLKIPS NFVSPEDLDI PGHASKDRYK TILPNPQSRV CLGRAQSQED GDYINANYIR GYDGKEKVYI ATQGPMPNTV SDFWEMVWQE EVSLIVMLTQ LREGKEKCVH YWPTEEETYG PFQIRIQDMK ECPEYTVRQL TIQYQEERRS VKHILFSAWP DHQTPESAGP LLRLVAEVEE SPETAAHPGP IVVHCSAGIG RTGCFIATRI GCQQLKARGE VDILGIVCQL RLDRGGMIQT AEQYQFLHHT LALYAGQLPE EPSP