Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human QDPR Protein
A cDNA sequence encoding the QDPR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5450.00 €
Spezifikation
Name | QDPR Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15932899
|
enQuireBio™
QP13224-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15922899
|
enQuireBio™
QP13224-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15912899
|
enQuireBio™
QP13224-1MG |
1 mg |
5450.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
QDPR Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
QDPR protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 2mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAAAAAA GEARRVLVYG GRGALGSRCV QAFRARNWWV ASVDVVENEE ASASIIVKMT DSFTEQADQV TAEVGKLLGE EKVDAILCVA GGWAGGNAKS KSLFKNCDLM WKQSIWTSTI SSHLATKHLK EGGLLTLAGA KAALDGTPGM IGYGMAKGAV HQLCQSLAGK NSGMPPGAAA IAVLPVTLDT PMNRKSMPEA DFSSWTPLEF LVETFHDWIT GKNRPSSGSL IQVVTTEGRT ELTPAYF | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |